Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Accessory, Keyboard Shelf
For use with MetroMax iQ shelves
388.00€ - 399.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976941
|
Metro™
KBX |
Estantes Metromax i de 457 mm y 610 mm de ancho |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15957061
|
Metro™
LTKB |
Estantes MetroMax i de 121,9 mm y 152,4 mm de ancho. |
388.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Epoxy-coated shelf provides high level of corrosion resistance
- Mounts to 18 in. or 24 in. wide shelves
- Minimum shelf length is 30 in.
Shelf load should not exceed 10 lbs. (45.8kg).
Especificaciones
Estante para teclado |