Learn More
Metro™ Carro de uso general azul myCart Series™
Facilita la carga de objetos por el lugar de trabajo. Metro myCart Series™ incluye carritos de polímero fáciles de limpiar, duraderos y fáciles de usar.
Marca:  Metro™ MY2636-35BU
Detalles adicionales : Peso : 24.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15255962
  • 640.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Listado NSF
  • La superficie de polímero suave se puede limpiar fácilmente, a prueba de manchas
  • Los estantes resistentes a la corrosión y a los impactos están diseñados para resistir el abuso diario
  • Azul
  • Postes cromados
  • El mango de fácil agarre extendido proporciona más espacio para las piernas entre el carro y el usuario permitiendo maniobrar más fácilmente
  • Su sólida capacidad permite cargas de hasta 226,79 kg (500 lb) (depende del modelo).
  • Disponible en configuraciones de 2 y 3 estantes
  • Cuatro ruedas giratorias incluidas
Especificaciones
Especificaciones
Carro de uso general
Azul
40,25 × 27,68 × 36,62 pulg (102,2 × 70,3 × 93 cm)
36,62 in
Protección del producto Microban™ integrada, cuatro ruedas giratorias termoplásticas de 12,7 cm (5 pulg) de diámetro, mango extendido de fácil agarre, borde de 11 mm para retener pequeños derrames, estantes de HDPE moldeados por inyección, cuatro postes cromados, 2 etiquetas nominales de 11,73 x 2,23 cm (4,62 x 0,88 pulg) (L x Al)
102,2 cm
227,3 kg
3
70,3 cm
NSF
Modelo de base de 3 niveles
Su diseño ofrece la máxima comodidad al usuario, ya que reduce los dolorosos golpes en las espinillas y las patadas accidentales al estante inferior y tiene espacio suficiente para almacenar objetos de uso diario, la protección antimicrobiana de los productos inhiben el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores y productos
93 cm
40,25 in
500 lb
Polímero
27,68 in