Learn More
Metro™ Carro de uso general gris myCart Series™
Facilita la carga de objetos por el lugar de trabajo. Metro myCart Series™ incluye carritos de polímero fáciles de limpiar, duraderos y fáciles de usar.
397.00€ - 713.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Carro de uso general |
---|---|
Certificaciones/conformidad | NSF |
Color | Gris |
Para utilizar con (aplicación) | Su diseño ofrece la máxima comodidad al usuario, ya que reduce los dolorosos golpes en las espinillas y las patadas accidentales al estante inferior y tiene espacio suficiente para almacenar objetos de uso diario |
Material | Polímero |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | N.º de estantes | Capacidad portante (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | N.º de estantes | Capacidad portante (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15245942
|
Metro™
MY1627-34G |
31,43 × 18,31 × 35,37 pulg (79,9 × 46,5 × 89,9 cm) | 3 | 400 lb |
533.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15225942
|
Metro™
MY1627-24G |
31,43 × 18,31 × 35,37 pulg (79,9 × 46,5 × 89,9 cm) | 2 | 300 lb |
451.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15225952
|
Metro™
MY2030-24G |
34,37 × 23,5 × 35,37 pulg (87,3 × 59,7 × 89,9 cm) | 2 | 300 lb |
499.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15205952
|
Metro™
MY2030-34G |
34,37 × 23,5 × 35,37 pulg (87,3 × 59,7 × 89,9 cm) | 3 | 400 lb |
559.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15295952
|
Metro™
MY2636-25G |
40,25 × 27,68 × 36,62 pulg (102,2 × 70,3 × 93 cm) | 2 | 400 lb |
397.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15215962
|
Metro™
MY2636-35G |
40,25 × 27,68 × 36,62 pulg (102,2 × 70,3 × 93 cm) | 3 | 500 lb |
713.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- En la lista de NSF
- La superficie de polímero suave se puede limpiar fácilmente y es resistente a los colorantes
- Los estantes a prueba de corrosión y resistentes a impactos se han diseñado para resistir el uso diario intensivo
- Gris
- Postes cromados
- Asa de agarre fácil ampliada que proporciona más espacio para las piernas entre el carro y el usuario, lo que facilita las maniobras
- La capacidad resistente permite cargas de hasta 500 lb (según el modelo)
- Disponible en configuraciones de 2 y 3 estantes
- Se incluyen cuatro ruedas giratorias
Especificaciones
Carro de uso general | |
Gris | |
Polímero |
NSF | |
Su diseño ofrece la máxima comodidad al usuario, ya que reduce los dolorosos golpes en las espinillas y las patadas accidentales al estante inferior y tiene espacio suficiente para almacenar objetos de uso diario |