Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias qwikTRAK™
Código de producto. 15916871
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Material:
Acero
Acero inoxidable
Polímero
Peso (imperial):
15,7 lb
22,6 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15916871
Marca: Metro™ BTAK3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Postes altos de 1880 mm (74 pulgadas)
  • Tornillería para conectar una unidad intermedia estacionaria a las guías
  • Tornillería para anclar las guías al suelo
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento qwikTRAK están diseñados con una guía anclada al suelo que permite acceder fácilmente a todos los estantes en un espacio de almacenamiento eficiente.
  • La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar los sistemas de almacenamiento
  • Postes altos de 1880 mm (74 pulgadas)
Para sistemas de almacenamiento de estantes Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ o MetroMax i™
Información de órdenes
Shelves sold separately
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad intermedia estacionaria
Acabado Metroseal Green Epoxy
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Altura (imperial) 74 pulg
Altura (métrico) 1880 mm
Incluye Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión
Peso (imperial) 22,6 lb
Peso (métrico) 10,3kg
Material Acero