Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias qwikTRAK™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Material:
Acero
Acero inoxidable
Polímero
Peso (imperial):
15,7 lb
22,6 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
- Postes altos de 1880 mm (74 pulgadas)
- Tornillería para conectar una unidad intermedia estacionaria a las guías
- Tornillería para anclar las guías al suelo
Los sistemas de almacenamiento qwikTRAK están diseñados con una guía anclada al suelo que permite acceder fácilmente a todos los estantes en un espacio de almacenamiento eficiente.
- La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar los sistemas de almacenamiento
- Postes altos de 1880 mm (74 pulgadas)
Para sistemas de almacenamiento de estantes Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ o MetroMax i™
Información de órdenes
Shelves sold separately
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
| Altura (imperial) | 74 pulg |
| Altura (métrico) | 1880 mm |
| Incluye | Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión |
| Peso (imperial) | 22,6 lb |
| Peso (métrico) | 10,3kg |
| Material | Acero inoxidable |