Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móviles de servicio estándar, acero inoxidable
Asegure los objetos más importantes en su laboratorio. Las unidades de seguridad móvil de servicio estándar de Metro proporcionan protección de materiales valiosos y objetos importantes contra pérdidas o hurtos. Disponible en un acabado de acero inoxidable elegante y fácil de limpiar.
4090.00€ - 6680.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Carro de seguridad móvil |
---|---|
Color | Silver |
Altura (imperial) | 62 in |
Altura (métrico) | 157,5 cm |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Material | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Material | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15977231
|
Metro™
SEC53S-SD |
27,25 in | 40,75 in | Acero inoxidable | 154 lb |
4240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987231
|
Metro™
SEC55S-SD |
27,25 in | 52,75 in | Acero inoxidable | 174 lb. |
5170.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15957231
|
Metro™
SEC33S-SD |
21,5 in | 40,75 in | Acero inoxidable | 138 lb |
4090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15967231
|
Metro™
SEC35S-SD |
21,5 in | 52,75 in | Acero inoxidable | 157 lb |
4975.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15997231
|
Metro™
SEC56S-SD |
27,25 in | 65 in | Acero inoxidable | 195 lb |
5355.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15907241
|
Metro™
SEC63S-SD |
33,5 in | 40,75 in | Acero inoxidable | 167 lb |
5300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15917241
|
Metro™
SEC65S-SD |
33,5 in | 52,75 in | Acero inoxidable | 193 lb |
6455.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15927241
|
Metro™
SEC66S-SD |
33,5 in | 65 in | Epoxi | 215 lb |
6680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las unidades móviles de seguridad protegen los objetos de valor y los materiales sensibles de las pérdidas o hurtos. El acero inoxidable de tipo 304 proporciona una resistencia superior a la corrosión. La construcción de alambre abierto de gran calibre mantiene el contenido visible en todo momento, lo que facilita la comprobación del inventario. Elección de ruedas para satisfacer sus necesidades.
- Tirador de la puerta patentado, ergonómico de 1/4 de vuelta
- Las puertas dobles se abren 270° y se pueden asegurar a lo largo de los lados de la unidad
- Estantes superiores e inferiores fijos Super Erecta
- Los estantes intermedios opcionales se pueden colocar en incrementos de 2,54 cm (1 pulg) a lo largo de toda la altura del poste
Información de órdenes
Se suministra desmontado; se monta fácilmente. Los estantes intermedios y las ruedas Super ajustables/Super Erecta™ se venden por separado.
Especificaciones
Carro de seguridad móvil | |
62 in | |
Acero inoxidable |
Silver | |
157,5 cm | |
2 |