Learn More
Metro™ Accesorio de carro Starsys™, soporte para gráficos
Piezas para usar con carros Starsys
Marca:  Metro™ SXRCHRT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947241
  • 178.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dimensiones: 24,2 x 29,2 x 12,1 cm
Especificaciones
Especificaciones
Soporte para gráficos
Carro Metro Starsys
13,63 cm
24 cm
29,21 cm
9,56 x 11,5 x 5,37 pulg (24 x 29,21 x 13,63 cm)
5,37 in
9,56 in
11,5 in