Learn More
Metro™ Starsys™ Overhead Storage Unit
Microban™ antimicrobial protection prevents growth of stains and odor-causing bacteria.
Marca: Metro™ SXRDOH27W2C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con las mismas anchuras que las unidades base de Starsys que utilizan una estructura muy similar
- Aseguran que los armarios de pared se alineen con la configuración inferior del producto en la aplicación
- Todos los armarios superiores incluyen paneles internos de polímero corrugado en su ensamblaje, así como un panel posterior de diseño limpio, moldeado con el lado cosmético hacia el interior del armario, lo que crea un aspecto mucho más limpio, especialmente cuando se utilizan sin puertas o junto con una puerta transparente
- Los raíles/tornillería necesarios para el montaje en pared se incluyen con cada armario de pared
- La protección antimicrobiana Microban™ inhibe el crecimiento de bacterias que producen manchas y olores en Starsys, lo que mantiene las áreas de la superficie "más limpias aún entre limpiezas"
Especificaciones
30,5 x 94 x 68,6 cm | |
Double, Fixed Window | |
Capa superior de pared de doble ancho de 75 cm (29,5 pulgadas) de altura, 1 kit de relleno posterior (2 tiras autoadhesivas), 2 estantes de alambre cromados de doble ancho, cerradura de bloqueo de acrílico transparente con cierre central de 225° (cerrojo/2 llaves), tiradores de puerta de color taupe | |
2 | |
41,3 in | |
13.8 in. | |
68.6 cm | |
Unidad de almacenamiento superior |
General: 35,1 x 104,9 x 75 cm | |
29,5 in | |
2 | |
Wire Shelf | |
Taupe | |
29.5 in. | |
Paneles interiores y exteriores: HDPE moldeado (polietileno de alta densidad) | |
41.3 in. |