Learn More
Metro™ Starsys™ Overhead Storage Unit
With Microban™ antimicrobial protection to inhibit growth of stains and odour-causing bacteria
Marca: Metro™ SXRDOH27P2N
Detalles adicionales : Peso : 28.48800kg
Descripción
- Fabricadas con las mismas anchuras que las unidades base de Starsys que utilizan una estructura muy similar
- Aseguran que los armarios de pared se alineen con la configuración inferior del producto en la aplicación
- Todos los armarios superiores incluyen paneles internos de polímero corrugado en su ensamblaje, así como un panel posterior de diseño limpio, moldeado con el lado cosmético hacia el interior del armario, lo que crea un aspecto mucho más limpio, especialmente cuando se utilizan sin puertas o junto con una puerta transparente
- Los raíles/tornillería necesarios para el montaje en pared se incluyen con cada armario de pared
- La protección antimicrobiana Microban™ inhibe el crecimiento de bacterias que producen manchas y olores en Starsys, lo que mantiene las áreas de la superficie "más limpias aún entre limpiezas"
Especificaciones
Capa superior de pared de doble ancho (sin puertas) de 75 cm (29,5 pulgadas) de altura, 1 kit de relleno posterior (2 tiras autoadhesivas) | |
General: 35,1 x 104,9 x 75 cm | |
Unidad de almacenamiento superior | |
Paneles interiores y exteriores: HDPE moldeado (polietileno de alta densidad) |
41,3 in | |
30,5 x 94 x 68,6 cm | |
29,5 in |