Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Metroseal 3 Finish
Customize your lab storage to suit your requirements. Metro's Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf features Metroseal 3, a green epoxy finish with built-in Microbahn™ antimicrobial protection plus a unique open-wire design that permits free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Marca:  Metro™ A2448NK3
Detalles adicionales : Peso : 5.56800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15926851
  • 168.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Cada estante se envía con un paquete de cuatro pares de cuñas no conductoras.
Descripción
Descripción
Cada estante proporciona aproximadamente un 76 % de área abierta. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Chapado con zinc autosellado y revestido con un acabado epoxi con protección antimicrobiana Microban™
  • Ideal para usar en refrigeradores de entrada y otros entornos que requieran resistencia a la corrosión
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
  • Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
Capacidad:
  • Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
  • Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Información de órdenes
Los estantes y los postes se venden por separado.
Servicio Técnico
12 años limitado contra el óxido.
Especificaciones
Especificaciones
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
24 pulg
61 cm
121,9 cm
Acero al carbono
Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
48 pulg
Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Epoxi Metroseal