Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf, Metroseal 3 Finish
Customize your lab storage to suit your requirements. Metro's Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf features Metroseal 3, a green epoxy finish with built-in Microbahn™ antimicrobial protection plus a unique open-wire design that permits free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Marca:  Metro™ A1872NK3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15986821
  • 189.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Cada estante se envía con un paquete de cuatro pares de cuñas no conductoras.
Descripción
Descripción
Cada estante proporciona aproximadamente un 76 % de área abierta. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Chapado con zinc autosellado y revestido con un acabado epoxi con protección antimicrobiana Microban™
  • Ideal para usar en refrigeradores de entrada y otros entornos que requieran resistencia a la corrosión
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
  • Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
Capacidad:
  • Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
  • Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Información de órdenes
Shelves and posts sold separately.
Servicio Técnico
12-year limited against rust.
Especificaciones
Especificaciones
72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm)
Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
72 pulg
18 pulg
Acero inoxidable (304)
Epoxi Metroseal
Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
182,9 cm
45,7 cm