Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Posts
For use with Metro Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta and Super Erecta Pro wire shelving systems
Marca:  Metro™ 54UPS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936711
  • 77.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3. Metroseal 3 incluye la protección de los productos antimicrobianos Microban y tiene 12 años de garantía contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
  • Ranuras en intervalos de 2,5 cm
  • Los postes tienen doble ranura cada 20,3 cm para facilitar la identificación
Información de órdenes
Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™
136,6 cm
Acero inoxidable
53,81 in
Teléfono móvil