Learn More
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Código de producto. 15946691
Click to view available options
Altura (imperial):
6,75 in
7,375 in
13,75 in
14,5 in
27,5 in
27,75 in
28,375 in
33,75 in
34,5 in
53,81 in
54,5 in
54,6 in
61,81 in
62 pulg
62,6 in
73,8 in
74,6 in
86 pulg
86,63 in
96,2 in
96,5 in
Modelo:
Estática
Teléfono móvil
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15946691
Marca: Metro™ 33PK3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas de estantes ventilados Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta y Super Erecta Pro de Metro
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3. Metroseal 3 incluye la protección de los productos antimicrobianos Microban y tiene 12 años de garantía contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
  • Ranuras en intervalos de 2,5 cm
  • Los postes tienen doble ranura cada 20,3 cm para facilitar la identificación
Información de órdenes
Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Stationary Shelving Post
Material Acero inoxidable (304)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 34,5 in
Altura (métrico) 87,63 cm
Modelo Estática
Acabado Epoxi Metroseal 3