Learn More
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Descripción
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3. Metroseal 3 incluye la protección de los productos antimicrobianos Microban y tiene 12 años de garantía contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
- Ranuras en intervalos de 2,5 cm
- Los postes tienen doble ranura cada 20,3 cm para facilitar la identificación
Información de órdenes
Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mobile Shelving Post |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 33,75 in |
| Altura (métrico) | 85,75 cm |
| Modelo | Teléfono móvil |