Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
Marca: Metro™ 2124NFS
Detalles adicionales : Peso : 4.39200kg
Descripción
- Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
24 x 21 in. (61 x 53 cm) | |
24 pulg | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
61 cm |
21 pulg | |
53 cm | |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable |