Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
Marca:  Metro™ 1424NFS
Detalles adicionales : Peso : 2.97600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15986561
  • 331.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
Especificaciones
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 pulg
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
61 cm
14 pulg
35,5 cm
Esterilizable en autoclave
Acero inoxidable