Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
Marca: Metro™ 1836NFS
Detalles adicionales : Peso : 5.36800kg
Beschreibung
- Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Spezifikation
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) | |
36 pulg | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
91,4 cm |
18 pulg | |
45,7 cm | |
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable |