Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Super Erecta™ Top Track
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Postes, ruedas/canales de ruedas, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
- Las unidades móviles se mueven a lo largo de la guía anclada, lo que permite un fácil acceso a todos los estantes
Información de órdenes
Shelves are ordered separately. One kit required per mobile unit.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
| Acabado | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ |
| Incluye | Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos |
| Peso (imperial) | 33 lb |
| Peso (métrico) | 14,8kg |
| Anchura (imperial) del estante | 21 pulg |
| Anchura (imperial) | 23,25 in |
| Anchura (métrico) del estante | 53 cm |
| Anchura (métrico) | 59,05cm |
| Mostrar más |