Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Super Erecta™ Top Track
Código de producto. 15957301
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15957301
Marca: Metro™ TTM24C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Beinhaltet
Postes, ruedas/canales de ruedas, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos
High-density, easy access storage.
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • Las unidades móviles se mueven a lo largo de la guía anclada, lo que permite un fácil acceso a todos los estantes
Bestellinformation
Shelves are ordered separately. One kit required per mobile unit.
Spezifikation
Tipo de producto Kit de unidad móvil
Acabado Cromo
Para utilizar con (equipo) Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Incluye Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos
Peso (imperial) 34 lb
Peso (métrico) 15,3kg
Anchura (imperial) del estante 24 pulg
Anchura (imperial) 26,25 in
Anchura (métrico) del estante 61 cm
Anchura (métrico) 66,7cm
Material Acero
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt