Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
533.00€ - 872.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ |
---|---|
Altura (imperial) | 86 pulg |
Altura (métrico) | 2185 mm |
Incluye | Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos |
Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
Código de producto | Marca | Material | Anchura (imperial) del estante | Acabado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Anchura (imperial) del estante | Acabado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15937281
|
Metro™
TTA18S |
Acero inoxidable | 18 pulg | Ninguno |
836.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15967281
|
Metro™
TTA21S |
Acero inoxidable | 21 pulg | Ninguno |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15997281
|
Metro™
TTA24S |
Acero inoxidable | 24 pulg | Ninguno |
872.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15917281
|
Metro™
TTA18C |
Acero | 18 pulg | Cromo |
533.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15947281
|
Metro™
TTA21C |
Acero | 21 pulg | Cromo |
544.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15977281
|
Metro™
TTA24C |
Acero | 24 pulg | Cromo |
559.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15927281
|
Metro™
TTA18K3 |
Acero | 18 pulg | Metroseal 3 con Microban™ |
549.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15957281
|
Metro™
TTA21K3 |
Acero | 21 pulg | Metroseal 3 con Microban™ |
564.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15987281
|
Metro™
TTA24K3 |
Acero | 24 pulg | Metroseal 3 con Microban™ |
574.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks. This design allows for open aisles eliminating hard to reach spaces, an interchangeable/modular storage system and easier cleaning.
- Stationary intermediate unit helps organize Super Erecta, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ Top-Track storage systems
- 2185mm (86 in.) high posts
MetroSeal 3 Finish
Is a multi-layer corrosion resistant finish consisting of a proprietary cross linked thermoset epoxy enhanced with Microban antimicrobial protection over a zinc chromate coating. Metroseal 3 with Microban provides protection from bacteria, mold, mildew, and fungi build-up that may cause odor, stains, and product degradation, while displaying excellent abrasion, gouge, and chemical resistance properties.
Información de órdenes
Shelves are ordered separately
Especificaciones
Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
2185 mm | |
Kit de unidad intermedia estacionaria |
86 pulg | |
Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos |