Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Transform your laboratory or workplace storage as you see fit. Metro Super Erecta Wire Shelves in chrome finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems
Marca:  Metro™ 2160NC
Detalles adicionales : Peso : 6.13600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936641
  • 144.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acabado en cromo-níquel real para entornos secos y con baja humedad
  • Revestimiento de laca protectora
Especificaciones
Especificaciones
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
21 pulg
272 kg
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
600 lb
Clips y cuñas de plástico
60 pulg
53 cm
152,4 cm
Chrome