Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Metroseal 3 with Microban™ Finish
Configure your lab storage as needed. Metro Super Erecta Wire Shelves are easily adjustable and the Metroseal 3 green epoxy with Microban finish means they are easy to keep clean. Shelves are for use with Metro Super Erecta shelving systems.
Marca:  Metro™ 2448NK3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15906671
  • 161.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acabado resistente a la corrosión para ambientes húmedos o con mucha humedad
  • El antimicrobiano está integrado en el acabado para mantener el producto limpio
Especificaciones
Especificaciones
24 x 48 pulg
Metroseal 3 con Microban