Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Metroseal 3 with Microban™ Finish
Configure your lab storage as needed. Metro Super Erecta Wire Shelves are easily adjustable and the Metroseal 3 green epoxy with Microban finish means they are easy to keep clean. Shelves are for use with Metro Super Erecta shelving systems.
Marca: Metro™ 2454NK3
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes húmedos o con mucha humedad
- El antimicrobiano está integrado en el acabado para mantener el producto limpio
Especificaciones
24 x 54 pulg | |
Metroseal 3 con Microban |