Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge
Ledges are available for wire or solid shelves
Marca: Metro™ L18N-1S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalaciones fijas o móviles
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
- Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
- Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Información de órdenes
Posts and shelves sold separately.
Especificaciones
Stackable Ledge for Solid Shelving | |
1 pulg | |
Lengüetas con cierre de resorte | |
45,7 cm |
Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ | |
2,5 cm | |
18 pulg | |
Acero inoxidable |