Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge
Ledges are available for wire or solid shelves
Marca:  Metro™ L18WS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936951
  • 62.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
  • Para instalaciones fijas o móviles
  • Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
  • Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
  • Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Información de órdenes
Posts and shelves sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
Stackable Ledge for Solid Shelving
4 pulg
Lengüetas con cierre de resorte
45,7 cm
Estantes volados Metro™ Super Erecta™
10 cm
18 pulg
Acero inoxidable