Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambre Super Erecta™, ruedas de tubo
Descripción
Includes
Amortiguadores con forma de rosca.
Las opciones de rueda incluyen tubo estándar, polímero, carro de acero inoxidable lavable y esterilizable en autoclave a altas temperaturas. Las ruedas de polímero y de acero inoxidable proporcionan una gran resistencia a la corrosión, eficiencia y mayor durabilidad. Ruedas disponibles en estilos de giro, freno giratorio o rígido.
- Las ruedas de tubo rígido se adquieren en parejas para facilitar el seguimiento y la gestión
- Se proporcionan canales de rueda rígidos con cada dos ruedas de tubo rígido en función de la anchura del estante
Ruedas de polímero
- Las ruedas de polímero ofrecen resistencia a la corrosión y durabilidad mejorada
- Asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable
- Rueda de poliuretano
- Cojinete de eje de estilo de manga
- Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
Ruedas de carro de acero inoxidable lavables
- Selladas con lubricante con conexiones zerk en giro y eje
Ruedas esterilizables en autoclave a altas temperaturas
- Temperatura nominal hasta 149 °C
Información de órdenes
Se debe conocer el ancho de estante cuando se soliciten ruedas rígidas. Los frenos se accionan con el pie.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rueda de tubo giratoria |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro (imperial) | 5 pulg |
| Diámetro (métrico) | 12,7 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™ |
| Capacidad portante (imperial) | 150 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 68 kg |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De - 40 a 180 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 82 °C |
| Banda de rodadura de la rueda | Anillo de módulo alto |
| Mostrar más |