Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
2 in. ledges provide a secure lip to secure items during transport or to meet seismic or other safety requirements
28.90€ - 30.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ |
---|---|
Altura (imperial) | 2 pulg |
Altura (métrico) | 5 cm |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15907221
|
Metro™
MXLS24-2S |
24 pulg | 61 cm |
30.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15997211
|
Metro™
MXLS18-2S |
18 pulg | 45,7 cm |
28.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Easily attach with no tools to MetroMax i solid or open grid shelves. Other sizes and styles available.
- Snap on and off quickly
- Easily stacked to contain larger items
- Corrosion proof
- Ships assembled
Especificaciones
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | |
2 pulg | |
5 cm | |
Acero inoxidable |