Learn More
METT10D Mouse anti-Human, Clone: OTI1A2, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF504728
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
METT10D is a probable methyltransferase.Especificaciones
| METT10D | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| METTL16 | |
| METT10D | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 79066 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI1A2 | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| Q86W50 | |
| METTL16 | |
| Full length human recombit protein of human METT10D produced in HEK293T cell. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.