Learn More
Mettler Toledo™ Soporte de electrodos uPlace™ para medidores SevenCompact™
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
- El soporte de electrodos uPlace con el perfecto movimiento vertical de uPlace le ayuda a colocar el electrodo en la posición más óptima para su muestra.
- Esto permite acelerar las mediciones y reduce el riesgo de que el recipiente de la muestra se vuelque o dañe el sensor.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de electrodos uPlace |
| Para utilizar con (aplicación) | El soporte de electrodos uPlace con el perfecto movimiento vertical de uPlace le ayuda a colocar el electrodo en la posición más óptima para su muestra. |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH/iones SevenCompact S220 y medidor de conductividad S230 |