Learn More
Mettler Toledo™ Accesorios para impresora de balanza: Cables
Código de producto. 11947951 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estilo de clavija de impresora 15P-9S para AT, UMT2, MT5 y BD
Longitud (imperial):
58,8 in
Longitud (métrico):
150 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Longitud (métrico) unitSize
11947951 Estilo de clavija de impresora 15P-9S para AT, UMT2, MT5 y BD 58,8 in 150 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11947951
Marca: Mettler Toledo™ 229029
Accesorios para impresora para su uso con balanzas Mettler Toledo.
Para su uso con balanzas Mettler Toledo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estilo de clavija de impresora 15P-9S para AT, UMT2, MT5 y BD
Longitud (imperial) 58,8 in
Longitud (métrico) 150 cm
Tipo Cable de conexión