Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones de tampón Redox
Código de producto. 12661306 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
0,1
7
Tipo de solución de llenado:
Tampón redox; UH/pH: 0,1
Tampón redox; UH = 427 mV
Envase:
6 × 250 ml
Frasco de 250 ml
Frasco de 6 × 30 ml
Intervalo de mV:
220 mV
220 mV
468 mV
Tamaño de la unidad:
1500 ml
180 ml
250 ml
Código de producto. 12661306
Marca: Mettler Toledo™ 51350062
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos redox.
Incluye un certificado de inspección de calidad que garantiza los valores indicados y la trazabilidad.
Certifications
Trazable al NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de ebullición ∼100 °C
Color Transparente, amarillo
Tipo Solución de tampón
Tipo de solución de llenado Tampón redox; UH = 427 mV
Incluye Certificado de inspección de calidad
Intervalo de mV 220 mV
Envase 6 × 250 ml
Intervalo de pH 7
Soluble en agua Completamente miscible
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.