Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones de tampón Redox
Código de producto. p-4908507 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
0,1
7
Tipo de solución de llenado:
Tampón redox; UH/pH: 0,1
Tampón redox; UH = 427 mV
Envase:
6 × 250 ml
Frasco de 250 ml
Frasco de 6 × 30 ml
Intervalo de mV:
220 mV
220 mV
468 mV
Tamaño de la unidad:
1500 ml
180 ml
250 ml
Código de producto. 10494071
Marca: Mettler Toledo™ 51350060
Edge
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos redox.
Incluye un certificado de inspección de calidad que garantiza los valores indicados y la trazabilidad.
Certifications
Trazable al NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición ∼100 °C
Color Transparente, amarillo
Tipo Solución de tampón
Tipo de solución de llenado Tampón redox; UH = 427 mV
Incluye Certificado de inspección de calidad
Intervalo de mV 220 mV
Envase Frasco de 250 ml
Intervalo de pH 7
Soluble en agua Completamente miscible