Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones amortiguadoras: pH estándar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10643131 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Transparente, rojo
Transparente, verde
Intervalo de pH:
10,012
4
4,006
7
Envase:
30 sobres de 20 ml
Frasco de 250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
600 ml
cada uno
Código de producto. 10643131
Marca: Mettler Toledo™ 51350058
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos de pH
  • Completamente miscible
  • Incluye certificado de inspección de calidad
  • Trazable al NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición ∼100 °C
Color Transparente
Tipos de conector DIN
Tipo Solución de tampón
Tipo de solución de llenado Tampón de pH
Incluye Certificado de inspección de calidad
Envase Frasco de 250 ml
Intervalo de pH 10,012
Soluble en agua Completamente miscible