Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones amortiguadoras: pH estándar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12127800 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Transparente, rojo
Transparente, verde
Intervalo de pH:
10,012
4
4,006
7
Envase:
30 sobres de 20 ml
Frasco de 250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
600 ml
cada uno
Código de producto. 12127800
Marca: Mettler Toledo™ 51302069
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos de pH
  • Completamente miscible
  • Incluye certificado de inspección de calidad
  • Trazable al NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición ∼100 °C
Color Transparente, rojo
Tipo Solución de tampón
Tipo de solución de llenado Tampón de pH
Incluye Certificado de inspección de calidad
Envase 30 sobres de 20 ml
Intervalo de pH 4
Soluble en agua Completamente miscible