Learn More
Mettler Toledo™ CarePacs™
Para pruebas rutinarias de balanzas
506.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma medioambiental ISO9001, ISO14001 |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 2/juego |
Alertas:
Los requisitos para las pruebas rutinarias dependen de muchos factores, ya que las tolerancias del proceso, los riesgos asociados y las prácticas de laboratorio son los más importantes. Las pruebas siempre deben realizarse a (o cerca de) la carga máxima y aproximadamente al 5 % del intervalo de pesaje, o de acuerdo con los requisitos normativos.
Código de producto | Marca | Masa | Clasificación | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Clasificación | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17613835
|
Mettler Toledo™
30550615 |
5 g y 100 g | OIML clase E2/F2 | Juego de pesas pequeño |
506.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Realice la prueba usando solo dos pesas de prueba (incluidas). Ahorre tiempo y dinero y confíe en resultados de medición precisos; un enfoque único para la detección temprana de tolerancias fuera de proceso.
- Manera práctica y rentable de limitar el riesgo de trabajar fuera de las tolerancias de proceso especificadas
- Las pruebas se realizan en el intervalo de pesaje superior e inferior, generalmente utilizando solo dos pesas. Los SOP de Mettler Toledo ofrecen una guía clara sobre cómo realizar las pruebas de manera fiable
- La clase de peso y el valor nominal de las pesas se definen de acuerdo con las características de cada modelo de balanza
- Incluye pinzas ergonómicas, horquillas de pesas, guantes aprobados para salas limpias y paños de limpieza
- Incluye dos pesas de prueba específicas del modelo de balanza recomendadas por Mettler Toledo
- Garantiza un funcionamiento preciso y seguro de las balanzas
- Menor coste de calibración inicial y recalibración en comparación con los juegos de pesas tradicionales
- Validación de tolerancias de proceso tan bajas como 0,03 %
- La separación entre las calibraciones realizadas por un técnico de servicio calificado se monitoriza con las pesas correctas
- Opción de añadir una tercera pesa de entre 1 mg y 100 g para pruebas específicas del cliente
Especificaciones
Norma medioambiental ISO9001, ISO14001 | |
Acero inoxidable | |
2/juego |