Learn More
Estándares de conductividad para sondas de conductividad METTLER TOLEDO, METTLER TOLEDO™
Código de producto. 15574843 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Solución de 30 x 20 ml
Solución s 30 x 20 ml
Conductividad:
12.88 mS/cm
1413 μs/cm
84 μS/cm
Tamaño de la unidad:
600 ml
paquete de 10
Código de producto. 15574843
Marca: Mettler Toledo 30111140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Soluciones trazables al NIST recomendadas para calibrar o verificar los electrodos de conductividad METTLER TOLEDO.
  • Para la verificación diaria: para monitorizar el estado del electrodo y asegurar la precisión de las mediciones
  • Para la calibración inicial de electrodos de células constantes nominales
  • Asegúrese de enroscar el tapón firmemente inmediatamente después del uso (las bolsitas minimizan la posibilidad de error debido a la interacción ambiental)
  • Los estándares de conductividad están sujetos a cambios en los valores cuando están expuestos al ambiente; la evaporación del agua aumenta los valores de conductividad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase 10 x 20 ml
Trazabilidad según el NIST Yes
Conductividad 84 μS/cm
Para utilizar con (equipo) Para la verificación y calibración de los electrodos de conductividad
Tipo de solución Estándar de conductividad, sobres de 84 μS/cm
Tipo Estándares de conductividad
Cantidad 20 mL