Learn More
Mettler Toledo™ Piezas de repuesto para valorador DL31 Karl Fischer™: Electrodos
Tienda Mettler Toledo ProductosDescrizione
Electrodo redox de anillo de platino combinado con cerámica frita para valoraciones redox con cambio del valor de pH.
Specifica
Specifica
| Tipo | Electrodo de anillo de platino combinado |
| Para utilizar con (aplicación) | Para valoraciones redox |
| Incluye | Fritado cerámico |
| Longitud (imperial) | 5,8 in |
| Longitud (métrico) | 149,5 mm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | de - 0 °F a 176 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?