Learn More
Mettler Toledo™ Piezas de repuesto para valorador DL31 Karl Fischer™: Electrodos
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipo:
Electrodo de anillo de platino combinado
Para utilizar con (aplicación):
Para valoraciones redox
Intervalo de temperatura (imperial):
de - 0 °F a 176 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Electrodo redox de anillo de platino combinado con cerámica frita para valoraciones redox con cambio del valor de pH.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Electrodo de anillo de platino combinado |
| Para utilizar con (aplicación) | Para valoraciones redox |
| Incluye | Fritado cerámico |
| Longitud (imperial) | 5,8 in |
| Longitud (métrico) | 149,5 mm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | de - 0 °F a 176 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |