Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de pH/ATC y pH serie Economy
Código de producto. p-3639381 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
LE407 Economy
LE409 Economy
LE420 Economy
LE427 Economy
LE438 Economy
Junta:
Cerámica
Funda de teflón/vidrio
Material:
Polisulfona/POM
Vidrio
Tipo de solución de llenado:
3 mol/l KCl
Gel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Junta Material Tipo de solución de llenado unitSize
10075621 LE438 Economy Cerámica Polisulfona/POM Gel cada uno
11997761 LE407 Economy Cerámica Polisulfona/POM Gel cada uno
10181713 LE409 Economy Cerámica Vidrio 3 mol/l KCl cada uno
11907771 LE420 Economy Funda de teflón/vidrio Vidrio 3 mol/l KCl cada uno
10536655 LE427 Economy Cerámica Vidrio Gel cada uno
5 options
Código de producto. 10075621
Marca: Mettler Toledo™ 51340242
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una excelente relación precio/rendimiento. Los electrodos combinados de pH y pH/ATC serie Economy Mettler Toledo son una alternativa rentable para requisitos menos exigentes.
  • pH: Desde 0 hasta 14
  • Escala de temperatura: De 0 a 80 °C (excl. LE427, de 0 a 50 °C)
  • Electrolito de gel sin mantenimiento (LE407, LE427 y LE438)
  • Electrolito rellenable (LE409 y LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Cerámica
Material Polisulfona/POM
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado de pH/ATC
Tipo de solución de llenado Gel
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Modelo LE438 Economy
Sonda NTC 30 kilohmios
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 0° a 176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud del cable (imperial) 47 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1,2 m
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm