Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones de llenado de electrodos
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
1 M KCl; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl saturado con AgCl; 25 ml
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de referencia
Semicelda ISE de la serie DX
Tamaño de la unidad:
25 ML
25 ml
Descripción
- Solución acuosa que contiene componentes inorgánicos y orgánicos
- Se suministra en frascos de 25 ml (0,9 oz)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,9 oz |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Concentración | 3 mol/L |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de referencia |
| Tipo de solución de llenado | KCl saturado con AgCl; 25 ml |