Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones de llenado de electrodos
Código de producto. 11917781 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
1 M KCl; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl saturado con AgCl; 25 ml
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de referencia
Semicelda ISE de la serie DX
Tamaño de la unidad:
25 ML
25 ml
Código de producto. 11917781
Marca: Mettler Toledo™ 51343181
Fabricadas con reactivos de la máxima calidad para ofrecer un rendimiento óptimo.
  • Solución acuosa que contiene componentes inorgánicos y orgánicos
  • Se suministra en frascos de 25 ml (0,9 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,9 oz
Capacidad (métrico) 25 ml
Concentración 1 mol/l
Para utilizar con (equipo) Semicelda ISE de la serie DX
Tipo de solución de llenado 1 M KCl; 25 ml