Learn More
Mettler Toledo™ Electrolitos para electrodos de referencia
Para la medición selectiva de iones
Marca: Mettler Toledo™ 51350084
97.07 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Solución de electrolitos
- Contiene iones, átomos o moléculas que han perdido o ganado electrones y que tienen conductividad eléctrica
Especificaciones
Electrolito FRISCOLYT-B, 6 x 250 ml | |
FRISCOLYT-B | |
6 x 250 ml | |
6 x 250 mL |
Título del producto
Mettler Toledo™ Electrolitos para electrodos de referencia > FRISCOLYT-B; 6 x 250 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido