Learn More
Mettler Toledo™ Sensores de oxígeno disuelto InLab™ 605-ISM
Para su uso con el medidor de sobremesa SevenExcellence™ y el instrumento portátil SevenGo Pro™.
Marca:  Mettler Toledo™ 51344611
1110.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10369604
  • 1140.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Con cable fijo de 2 m
  • Los intervalos de medición van del 0 al 200 % y de 0 a 20 mg/l.
  • Deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar condiciones difíciles en fábricas, laboratorios o en sobre el terreno
  • La membrana está protegida por una malla de acero
  • El eje está hecho de fibra de vidrio de alta resistencia reforzada PPS
  • Longitud del eje de 120 mm y diámetro del eje de 12 mm
  • Intervalo de temperatura de 0 °C a 60 °C
  • Conectores BNC/RCA (Cinch)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Del 0 al 200 %
Sonda de oxígeno disuelto polarográfica