Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas de conductividad de sobremesa InLab™
Código de producto. p-3639384 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Constante de celda:
Constante de celda certificada de 0,105 cm-1
Constante de celda nominal de 0,06 cm-1
Constante de celda nominal de 0,57 cm-1
Constante de celda nominal de 0,80 cm-1
Constante de celda nominal de 1,0 cm-1
Intervalos de medición:
De 0,001 a 500 μs/cm
De 0,01 a 1000 μS/cm
De 0,01 a 1000 mS/cm
De 0,01 a 100 mS/cm
De 0,01 a 112 mS/cm
De 0,01 a 500 μS/cm
De 0,1 a 500 μs/cm
Modelo:
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741
InLab™ 741-ISM
InLab™ 751-4mm
InLab™ 752-6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Constante de celda Intervalos de medición Modelo unitSize
11917791 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 μS/cm InLab™ 731-2m cada uno
10421435 Constante de celda certificada de 0,105 cm-1 De 0,001 a 500 μs/cm InLab™ 741 cada uno
11334213 Constante de celda nominal de 1,0 cm-1 De 0,01 a 100 mS/cm InLab™ 751-4mm cada uno
11344213 Constante de celda nominal de 1,0 cm-1 De 0,01 a 112 mS/cm InLab™ 752-6mm cada uno
10723281 Constante de celda nominal de 0,80 cm-1 De 0,01 a 500 μS/cm InLab™ 710 cada uno
10508062 Constante de celda nominal de 0,06 cm-1 De 0,1 a 500 μs/cm InLab™ 720 cada uno
10625905 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 mS/cm InLab™ 731 cada uno
11334223 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 mS/cm InLab™ 731-ISM cada uno
11344223 Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 De 0,01 a 1000 μS/cm InLab™ 731-2m-ISM cada uno
11354223 Constante de celda certificada de 0,105 cm-1 De 0,001 a 500 μs/cm InLab™ 741-ISM cada uno
10 options
Código de producto. 11917791
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una selección de sondas de conductividad adecuadas para todo tipo de aplicaciones.
  • Se incluyen los cables necesarios para los medidores SevenExcellence o SevenCompact de METTLER TOLEDO
  • Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
  • Sondas de temperatura integradas
  • Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
  • Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
  • Almacenar en entorno seco
  • Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante celular (la constante celular es un valor físico)
  • Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
  • Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
  • Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
  • Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
  • Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
  • 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda Constante de celda nominal de 0,57 cm-1
Tipos de conector Mini-DIN
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de conductividad generales
Para utilizar con (equipo) Medidor SevenEasy, SevenMulti, FiveEasy y FiveGo
Tipos de sensores Sensor de temperatura integrado
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud del cable (imperial) 78 pulg
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 2 m
Material Epoxi y grafito
Intervalos de medición De 0,01 a 1000 μS/cm
Incluye Cable de 2 m incluido
Sensor de temperatura NTC 30 kilohmios
Modelo InLab™ 731-2m