Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas portátiles de conductividad InLab™
Código de producto. p-4377425 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Constante de celda:
Constante de celda certificada de 0,105 cm-1
Constante de celda nominal de 0,57 cm-1
Intervalos de medición:
De 0,001 a 500 μs/cm
De 0,01 a 1000 μS/cm
De 0,01 a 1000 mS/cm
Modelo:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742
InLab™ 742-ISM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10778975
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una selección de sondas de conductividad adecuadas para todo tipo de aplicaciones.
  • Se incluyen los cables necesarios para los medidores portátiles Seven2Go y SevenGo de METTLER TOLEDO
  • Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
  • Sondas de temperatura integradas
  • Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
  • Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
  • Almacenar en entorno seco
  • Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante celular (la constante celular es un valor físico)
  • Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
  • Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
  • Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
  • Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
  • Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
  • 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda Constante de celda nominal de 0,57 cm-1
Tipos de conector LTW
Para utilizar con (equipo) Medidores portátiles de doble canal SevenGo Duo™ SG23 y SevenGo Duo pro™ SG78
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud del cable (imperial) 70,86 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1,8 m
Material Eje de epoxi, 4 polos de grafito
Intervalos de medición De 0,01 a 1000 mS/cm
Método de almacenamiento Seco
Sonda Conductividad
Sensor de temperatura NTC 30 kilohmios
Modelo InLab™ 738-ISM