Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas de oxígeno disueltas InLab™
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Conexiones:
BNC/RCA (Cinch) IP67:
Mini-LTW (IP67)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
InLab OptiOx
- Sin mantenimiento; fácil de usar; sin necesidad de agitación
- Almacenar en entorno seco
- El eje está fabricado con plástico; compruebe la compatibilidad química con su representante local
- Se debe calibrar antes de su uso
- Se recomienda la calibración diaria
- Calibración de dos puntos con pastillas de oxígeno cero para menos de 1 mg/l o menos del 5 % de oxígeno
- Sustituya el tapón cada 12 meses (ya sea en uso o no); indicado en el medidor con un icono de gráfico circular
- Pastillas de oxígeno cero: 51300140
- Tapón de repuesto OptiOx: 51344630 (primer tapón de repuesto incluido con la compra del sensor)
- Tubo de calibración OptiOx: 51344631 (tubo de calibración incluido con la compra del sensor)
- Protector OptiOx: 51344632 (protector incluido con la compra del sensor)
- Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
InLab 605
- Resistente a productos químicos (póngase en contacto con su representante local para comprobar la compatibilidad química)
- Almacenar en entorno seco
- El sensor debe polarizarse durante 6 horas antes de su uso
- Se requiere una agitación suave durante la calibración y la medición
- Se debe calibrar antes de su uso
- Se recomienda la calibración diaria
- El cuerpo de la membrana debe reemplazarse cada 3 a 12 meses
- Es necesario cambiar el electrolito cuando se cambia el cuerpo de la membrana (consulte el número de pieza a continuación)
- Kit de sustitución de membrana (3 cuerpos de membrana, 25 ml de electrolito): 51340293
- Electrolito: 51340294
- Kit de sellado: 51340295
- Frasco de calibración: 51340296
- Agitador magnético uMix: 30040000
- Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor de OD InLab 605 |
| Longitud del cable (imperial) | 5 pies |
| Longitud del cable (métrico) | 1,80 m |
| Tipos de sensores | Polarographic Dissolved Oxygen Sensor |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 0° a 140 °F |
| Conexiones | BNC/RCA (Cinch) IP67: |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Incluye | Electrodo IP67, cable de 1,8 m |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor multicanal de sobremesa SevenExcellence o medidores portátiles SevenGo 6 |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 10,66 mm |
| Mostrar más |