Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Viscous
Un electrodo de pH de vidrio con un sensor de temperatura integrado que incorpora el sistema de referencia SteadyForce™, que se presuriza para evitar que la junta se obstruya.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343150
396.54 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Cosmética
- Geles, jabones, champús
- resinas
- Pinturas
- Barnices y pegamentos
- Colorantes y tintes
- Muestras aceitosas
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
- Junta cerámica y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Especificaciones
Electrodo de pH InLab Viscous | |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado | |
Muestras altamente viscosas, muy glutinosas | |
SteadyForce | |
InLab™ Viscous | |
De 32 °F a 266 °F | |
1,57 in | |
0,23 in |
S7 | |
Vidrio | |
De 0 °C a 130 °C | |
FRISCOLYT-B | |
De S7 a BNC (30281915) | |
Vidrio HA | |
3 mol/l KCl | |
De 0 °C a 100 °C | |
40 mm | |
6 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers