Learn More
METTLER TOLEDO™ Semiceldas de referencia InLab™
Para aplicaciones rutinarias y mediciones en semiceldas de iones selectivos y pH. Las semiceldas de referencia Mettler Toledo InLab protegen contra las muestras orgánicas y corrosivas y son ideales para lograr la precisión óptima sin iones de plata a diversas temperaturas de las muestras.
160.00€ - 327.00€
Especificaciones
Tipos de conector | S7 |
---|---|
Material | Vidrio |
Tipo de solución de llenado | 3 mol/l KCl |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de rutina y mediciones en semiceldas de ion selectivo |
Longitud (imperial) | 4,72 in |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10018622
|
METTLER TOLEDO™
51343191 |
InLab™ Reference Plus | Electrodo de referencia de semicelda | De 0 °C a 60 °C |
307.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10756513
|
METTLER TOLEDO™
51343190 |
InLab™ Reference | Electrodo de referencia de semicelda | De 0 °C a 100 °C |
160.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10777304
|
METTLER TOLEDO™
51343192 |
InLab™ Reference Flow | Electrodo de referencia de semicelda; electrodo de gel interno | De 0 °C a 130 °C |
327.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cuerpo de vidrio
- Conector con cabeza roscada S7
- Compatible con diversos cables para su uso con una amplia gama de medidores
Especificaciones
S7 | |
3 mol/l KCl | |
4,72 in | |
0,47 in |
Vidrio | |
Para aplicaciones de rutina y mediciones en semiceldas de ion selectivo | |
12 cm | |
1,2 cm |