Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo Micro de pH Mettler Toledo™ LE422
Diseñado para medir en recipientes de cuello estrecho o tubos de ensayo
Marca: Mettler Toledo™ 30089747
207.10 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
- Sistema de referencia de Ag/AgCl
- Relleno de electrolito de gel
- Poca necesidad de mantenimiento.
- Cristal de membrana en U
- Cuerpo de vidrio
- Fritado cerámico
- Tapón LE en la cabeza del electrodo
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Punto cero (pH): 7,00±0,25
- Escala de temperatura: De 0° a 80 °C
- Resistencia de membrana: <250MOhm
- Longitud del eje inferior: 90mm
- Diá. del eje inferior: 4,3mm
- Longitud de cable: 1m
- Conector: BNC
Recommended Storage
Store for short term in 3mol/L KCl in watering cap and for long-term storage, store in 3mol/L KCl, buffer pH 4 or 7.
Especificaciones
Electrodo de pH LE422 | |
Ag/AgCl | |
Desde 0 hasta 14 | |
Medición en recipientes de cuello estrecho o tubos de ensayo | |
Almacenar a corto plazo en 3 mol/l de KCl en el tapón de riego y a largo plazo almacenar en 3 mol/l de KCl, tampón con pH de 4 o 7. | |
1 m |
BNC | |
Vidrio | |
Gel | |
Electrodo de pH LE422 | |
De 0 °C a 80 °C | |
90 mm |