Learn More
Mettler Toledo™ Bandeja de muestras de analizador de humedad
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Material:
Aluminio
Para utilizar con (equipo):
Todos los analizadores de humedad Mettler Toledo
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Descripción
Opción de recipientes de acero inoxidable al cromo-níquel lavables y reutilizables para analizadores de humedad halógenos, o recipientes de aluminio o de acero inoxidable para todos los analizadores de humedad Mettler Toledo.
- 3,75 pulg. (96mm) de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Color | Silver |
| Desechables | Reusable |
| Material | Aluminio |
| Forma | Forma redonda |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Recipiente de humedad |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los analizadores de humedad Mettler Toledo |
| Cantidad | 80 Pk. |
| Mostrar más |